Aceton 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Propanon, DMK, 2-Propanon, Dimethylketon
177170010
177170025
177170250
177170050
177170100
ACRO177170010EA
39.1
EUR
ACRO177170010
ACRO177170025
ACRO177170250
ACRO177170050
ACRO177170100
Aceton 99+%, reinst
Aceton
Formel:
CH₃COCH₃ Siedepunkt: 56 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0,79 g/cm³ Flammpunkt: –20 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008765 CAS-Nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...