Poly(acrylic acid), M.W. 1080000 (MN 135000) sekundärer Standard
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
178060100 178060010
ACRO178060100EA 242 EUR
ACRO178060100 ACRO178060010
Poly(acrylic acid), M.W. 1080000 (MN 135000) sekundärer Standard
Poly(acrylic acid)
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Solubility (2.5 % in pyridine) clear colorless to light yellow
HPLC ≥96.0 %