2-(4-Bromphenyl)ethanol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-Bromphenyl)ethylalkohol, 4-Bromphenethylalkohol
179590100
ACRO179590100EA 148 EUR
ACRO179590100
2-(4-Bromphenyl)ethanol 99%
2-(4-Bromphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉BrO
Molecular Weight: 201,06 g/mol
Siedepunkt: 96…99 °C (,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 36…38 °C
Dichte: 1,43 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00002897
CAS-Nummer: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5720 to 1.5740 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %