2-Iodbenzylalkohol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
179700100 179700500
ACRO179700100EA 54.9 EUR
ACRO179700100 ACRO179700500
2-Iodbenzylalkohol 99%
2-Iodbenzylalkohol
Formel: C₇H₇IO
Molecular Weight: 234.04 g/mol
Siedepunkt: 145
Schmelzpunkt: 88…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004610
CAS-Nummer: 5159-41-1
EINECS: 225-933-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to pink Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 93 °C
GC ≥98.5 %