2'-Fluoracetophenon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: o-Fluoracetophenon, 1-(2-Fluorphenyl)ethanon
179780250
ACRO179780250EA 113 EUR
ACRO179780250
2'-Fluoracetophenon 97%
2'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₇FO
Molecular Weight: 138,14 g/mol
Siedepunkt: 82…83 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,137 g/cm³
Flammpunkt: 61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000320
CAS-Nummer: 445-27-2
EINECS: 207-156-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5065 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 99 to 101 %