Tetrahydrofuran-[D8] 99.5 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
180130010 180130050 180130100
ACRO180130010EA 71.8 EUR
ACRO180130010 ACRO180130050 ACRO180130100
Tetrahydrofuran-[D8] 99.5 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Tetrahydrofuran-[D8]
Formel: C₄D₈O
Siedepunkt: 65…66 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –106 °C
Dichte: 0,98 g/cm³
Flammpunkt: –21 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044238
CAS-Nummer: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
UN: 2056
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.06 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on dry substance)