DL-Valinol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-3-methylbutan-1-ol, DL-2-Amino-3-methyl-1-butanol, 2-Amino-3-methyl-1-butanol
180420050
ACRO180420050EA
74.4
EUR
ACRO180420050
DL-Valinol 97%
DL-Valinol
Appearance: Clear yellow Liquid
Formel:
C₅H₁₃NO Molecular Weight: 103.17 g/mol Siedepunkt: 75…77 °C (8 mmHg) Dichte: 0.93 g/cm³ Flammpunkt: 90 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004730 CAS-Nummer: 16369-05-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4530 to 1.4570 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
HPLC | ≥97.5 % |