Diisopropylether 99+% stabilisiert, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isopropyl ether
Stabilisierung:
Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
180680010
180680025
180680250
ACRO180680010EA
39.2
EUR
ACRO180680010
ACRO180680025
ACRO180680250
Diisopropylether 99+% stabilisiert, reinst
Diisopropylether
Formel:
(CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂ Siedepunkt: 68,5 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –85,5 °C Dichte: 0,72 g/cm³ Flammpunkt: –29 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008880 CAS-Nummer: 108-20-3 UN: 1159 ADR: 3,II |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3670 to 1.3690 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 5 to 250 ppm BHT |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Acidity | ≤0.005 % |
Peroxides | ≤0.002 % (as H2O2) |