1-Tetradecanol 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

180730250 180730050 180731000 180735000
ACRO180730250EA 30.1 EUR
ACRO180730250 ACRO180730050 ACRO180731000 ACRO180735000
1-Tetradecanol 99%
1-Tetradecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
Siedepunkt: 289 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Dichte: 0,8 g/cm³ (60 °C)
Flammpunkt: 145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004757
CAS-Nummer: 112-72-1
EINECS: 204-000-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06361

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes or pellets and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dry substance)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR