Phenol 99+%, lose Kristalle für die Biochemie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Phenylalkohol, Hydroxybenzol, Carbolsäure

180781000 180785000 180780015
ACRO180781000EA 23.2 EUR
ACRO180781000 ACRO180785000 ACRO180780015
Phenol 99+%, lose Kristalle für die Biochemie
Phenol
Formel: C₆H₅OH
Molecular Weight: 94.11 g/mol
Siedepunkt: 182 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Dichte: 1.07 g/cm³
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
UN: 1671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07390

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to white Loose crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %
Solidification point ≥40.5°C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR