2-Chlorphenol 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Chlor-2-hydroxybenzol, 2-Chlor-1-hydroxybenzol

180990050 180991000 180995000 180990100 180990025
ACRO180990050EA 30.3 EUR
ACRO180990050 ACRO180991000 ACRO180995000 ACRO180990100 ACRO180990025
2-Chlorphenol 98+%
2-Chlorphenol
Formel: C₆H₅ClO
Siedepunkt: 173…175 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 8 °C
Dichte: 1,262 g/cm³
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002159
CAS-Nummer: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02173

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR