Dicyclohexylamin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
DCHA
181050025
181050050
181055000
181051000
ACRO181050025EA
115
EUR
ACRO181050025
ACRO181050050
ACRO181055000
ACRO181051000
Dicyclohexylamin 99+%
Dicyclohexylamin
Formel:
C₁₂H₂₃N Molecular Weight: 181.32 g/mol Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 0.91 g/cm³ Flammpunkt: 103 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011658 CAS-Nummer: 101-83-7 EINECS: 202-980-7 UN: 2565 ADR: 8 III Merck Index: 13,03122 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...