Ethylchlorformiat 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

181080050 181085000 181080025 181081000
ACRO181080050EA 34.1 EUR
ACRO181080050 ACRO181085000 ACRO181080025 ACRO181081000
Ethylchlorformiat 97%
Ethylchlorformiat
Formel: C₃H₅ClO₂
Siedepunkt: 94 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –81 °C
Dichte: 1,135 g/cm³
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000644
CAS-Nummer: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1,
Merck Index: 12,03831

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤100 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR