Formamid 99.5+%, extra_pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methanamid, Ameisensäureamid
181090010
181090025
181090250
ACRO181090010EA
49.8
EUR
ACRO181090010
ACRO181090025
ACRO181090250
Formamid 99.5+%, extra_pure
Formamid
Formel:
HCONH₂ Molecular Weight: 45.04 g/mol Siedepunkt: 210 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 2…3 °C Dichte: 1.133 g/cm³ Flammpunkt: 175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007941 CAS-Nummer: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Merck Index: 13,04261 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (Coulometric) |
GC | ≥99.50 % |
Residue after evaporation | ≤0.05 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...