Dimethylsulfoxid-[D6] 99.9 atom % D + 1% TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: DMSO deuteriert, Methylsulfoxid deuteriert, DMSO-D6
181150100 181150250 181150500
ACRO181150100EA 64.7 EUR
ACRO181150100 ACRO181150250 ACRO181150500
Dimethylsulfoxid-[D6] 99.9 atom % D + 1% TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 20,2 °C
Dichte: 1,19 g/cm³
Flammpunkt: 88 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %
HPLC ≥96.0 %