3,5-Dimethylpiperidine (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 96%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

181230250 181231000
ACRO181230250EA 58.5 EUR
ACRO181230250 ACRO181231000
3,5-Dimethylpiperidine (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 96%
3,5-Dimethylpiperidine (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₇H₁₅N
Siedepunkt: 144 °C
Dichte: 0,85 g/cm³
Flammpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005996
CAS-Nummer: 35794-11-7
EINECS: 252-730-6
UN: 2733
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4434 to 1.4464 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR