(S)-(-)-Nicotin 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: L(-)-Nicotin, (S)-(-)-3-(N-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin, (S)-(-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin

181420050 181420250 181421000 181425000
ACRO181420050EA 33.6 EUR
ACRO181420050 ACRO181420250 ACRO181421000 ACRO181425000
(S)-(-)-Nicotin 99+%
(S)-(-)-Nicotin
Formel: C₁₀H₁₄N₂
Siedepunkt: 247 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 1,015 g/cm³
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006369
CAS-Nummer: 54-11-5
EINECS: 200-193-3
UN: 1654
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06611

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5255 to 1.5285 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -140° to -152° (20°C, 589 nm) (c=2,absolute ethanol) (on anhydrous basis)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR