N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
181430250 181431000
ACRO181430250EA 72.2 EUR
ACRO181430250 ACRO181431000
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat 99%
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat
Formel: C₈H₁₄N₂O₄S
Schmelzpunkt: 234…236 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012992
CAS-Nummer: 536-47-0
EINECS: 208-636-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %