α,2-Dibromtoluol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Brombenzylbromid
181790250 181791000
ACRO181790250EA 96.8 EUR
ACRO181790250 ACRO181791000
α,2-Dibromtoluol 98%
α,2-Dibromtoluol
Formel: C₇H₆Br₂
Siedepunkt: 129 °C (19 mmHg)
Schmelzpunkt: 29…32 °C
Dichte: 1,881 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000173
CAS-Nummer: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
UN: 2923
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6170 to 1.6190 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %