2-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(3-Methoxyphenyl)ethylalkohol, 3-Methoxyphenethylalkohol
182250010
182250050
182250250
ACRO182250010EA
48.7
EUR
ACRO182250010
ACRO182250050
ACRO182250250
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Siedepunkt: 141…143 °C (12 mmHg) Dichte: 1,075 g/cm³ Flammpunkt: >113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002893 CAS-Nummer: 5020-41-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % (dry substance) |