Trimethylene sulphide
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
182910050
182910250
ACRO182910050EA
78.8
EUR
ACRO182910050
ACRO182910250
Trimethylene sulphide
Trimethylene sulphide
- Building Block for chemical synthesis
Formel:
C₃H₆S Siedepunkt: 94…94,5 °C (760 mmHg) Dichte: 1,028 Flammpunkt: –2 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042751 CAS-Nummer: 287-27-4 UN: 1993 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5040 to 1.5140 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
UV | at 290 nm A: ≤0.1 (33% W/W) |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |