Poly(caprolactone)diol, M.W. ∼ 2000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
183212500
183215000
183210025
ACRO183212500EA
167
EUR
ACRO183212500
ACRO183215000
ACRO183210025
Poly(caprolactone)diol, M.W. ∼ 2000
Poly(caprolactone)diol
CAS No.: 36890-68-3
Dichte:
1,07 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23713083 CAS-Nummer: 36890-68-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Waxy solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤2 % (K.F.) |
Molecular number | 1500 to 2500 |