Polyvinylacetat, M.W. ∼100000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
183265000
ACRO183265000EA 125 EUR
ACRO183265000
Polyvinylacetat, M.W. ∼100000
Polyvinylacetat
Formel: [CH₂CH(O₂CCH₃)]n
Dichte: 1,18 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084457
CAS-Nummer: 9003-20-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear Beads
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
GC ≥97.5 %