tert-Butylchlordimethylsilan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
tert-Butyl-chlordimethylsilan, Chlor-tert-butyldimethylsilan, tert-Butyldimethylchlorsilan, tert-Butyl(dimethyl)silylchlorid
183930050
183930250
183931000
183935000
ACRO183930050EA
34.5
EUR
ACRO183930050
ACRO183930250
ACRO183931000
ACRO183935000
tert-Butylchlordimethylsilan 98%
tert-Butylchlordimethylsilan
Formel:
C₆H₁₅ClSi Siedepunkt: 125 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 85…91 °C Dichte: 0,87 g/cm³ Flammpunkt: 22 °C |
MDL:
MFCD00000501 CAS-Nummer: 18162-48-6 EINECS: 242-042-4 UN: 2921 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 85 to 91 °C |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...