tert-Butylchlordimethylsilan 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: tert-Butyl-chlordimethylsilan, Chlor-tert-butyldimethylsilan, tert-Butyldimethylchlorsilan, tert-Butyl(dimethyl)silylchlorid

183930050 183930250 183931000 183935000
ACRO183930050EA 34.5 EUR
ACRO183930050 ACRO183930250 ACRO183931000 ACRO183935000
tert-Butylchlordimethylsilan 98%
tert-Butylchlordimethylsilan
Formel: C₆H₁₅ClSi
Siedepunkt: 125 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 85…91 °C
Dichte: 0,87 g/cm³
Flammpunkt: 22 °C
MDL: MFCD00000501
CAS-Nummer: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
UN: 2921

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR