Plumbagin 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Hydroxy-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 5-Hydroxy-2-methyl-1,4-naphthoquinone
184040010
ACRO184040010EA
184
EUR
ACRO184040010
Plumbagin 99+%
Plumbagin
Appearance: Orange Crystalline powder or crystals
Formel:
C₁₁H₈O₃ Molecular Weight: 188,18 g/mol Schmelzpunkt: 75…78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001682 CAS-Nummer: 481-42-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 75 to 78 °C |
GC | ≥99.0 % |
HPLC | ≥97.5 % |