2-(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

184060250 184061000
ACRO184060250EA 25.7 EUR
ACRO184060250 ACRO184061000
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol 98%
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol
Formel: C₆H₉NOS
Siedepunkt: 135 °C (7 mmHg)
Dichte: 1,19 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00005339
CAS-Nummer: 137-00-8
EINECS: 205-272-6
Merck Index: 12,06208

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR