3,4-Diaminobenzophenon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
184800250
ACRO184800250EA 41.7 EUR
ACRO184800250
3,4-Diaminobenzophenon 99%
3,4-Diaminobenzophenon
Formel: C₁₃H₁₂N₂O
Molecular Weight: 212,25 g/mol
Siedepunkt: 390 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 116…119 °C
MDL: MFCD00007727
CAS-Nummer: 39070-63-8
EINECS: 254-273-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
HPLC ≥95.0 %
Specific optical rotation (Dry substance)