1,2-Dipiperidinoethane 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

185110010 185110050
ACRO185110010EA 41.5 EUR
ACRO185110010 ACRO185110050
1,2-Dipiperidinoethane 98%
1,2-Dipiperidinoethane

CAS No.: 1932-04-3

Formel: C₁₂H₂₄N₂
Siedepunkt: 265 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 1…,5 °C
Dichte: 0,91 g/cm³
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014644
CAS-Nummer: 1932-04-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to amber to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4865 to 1.4885 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -36.5° to -40° (20°C, 589 nm) (1 % in 0.1M NaOH)
Sulfate (SO4) ≤0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR