Ethyl-3-piperidincarboxylat 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

186620250 186621000 186625000
ACRO186620250EA 36.9 EUR
ACRO186620250 ACRO186621000 ACRO186625000
Ethyl-3-piperidincarboxylat 97%
Formel: C₈H₁₅NO₂
Siedepunkt: 102…104 °C (9hPa)
Dichte: 1,012 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005991
CAS-Nummer: 5006-62-2
EINECS: 225-681-3
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR