Bromtrimethylsilan 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Trimethylsilylbromid, TMBS, Trimethylbromsilan

186650050 186650250 186651000 186655000
ACRO186650050EA 28.7 EUR
ACRO186650050 ACRO186650250 ACRO186651000 ACRO186655000
Bromtrimethylsilan 98%
Bromtrimethylsilan
Formel: C₃H₉BrSi
Siedepunkt: 79 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 1,16 g/cm³
Flammpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000048
CAS-Nummer: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
UN: 2920
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR