3,4-Dimethoxyphenol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
186700100
186700500
ACRO186700100EA
137
EUR
ACRO186700100
ACRO186700500
3,4-Dimethoxyphenol 97%
3,4-Dimethoxyphenol
Formel:
C₈H₁₀O₃ Siedepunkt: 120 - 122 °C (0,2 -rr) Schmelzpunkt: 77…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008390 CAS-Nummer: 2033-89-8 EINECS: 217-995-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to light beige Crystalline powder (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 77 to 82 °C |
GC | ≥96.0 % |