Heptansäureanhydrid 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

186760500
ACRO186760500EA 29.2 EUR
ACRO186760500
Heptansäureanhydrid 99%
Heptanoic anhydride

Appearance: Clear light yellow Liquid

Formel: C₁₄H₂₆O₃
Siedepunkt: 278…282 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 0,917 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009536
CAS-Nummer: 626-27-7
UN: 1760
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration by coupling ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR