12-Krone-4 (1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan, Lithium-Ionophor V) 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan

187020025 187020050 187020250
ACRO187020025EA 59 EUR
ACRO187020025 ACRO187020050 ACRO187020250
12-Krone-4 (1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan, Lithium-Ionophor V) 97%
12-Krone-4 (1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan, Lithium-Ionophor V)
Formel: C₈H₁₆O₄
Molecular Weight: 176.21 g/mol
Siedepunkt: 254
Schmelzpunkt: 16
Dichte: 1.08 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005103
CAS-Nummer: 294-93-9
EINECS: 206-036-5
UN: 2810
ADR: 6.1 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Water ≤5 %
Titration with HClO4 88.2 to 93.0 % (≤2.0 % (Tert.amine))


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR