tert-Butylhydrazin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
187081000
ACRO187081000EA 91.3 EUR
ACRO187081000
tert-Butylhydrazin Hydrochlorid 98%
tert-Butylhydrazin Hydrochlorid
Formel: C₄H₁₃ClN₂
Molecular Weight: 124,61 g/mol
Schmelzpunkt: 190…194 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012947
CAS-Nummer: 7400-27-3
EINECS: 231-001-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 194 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Additional info Denatured with 1% iPr-OH, 1% MEK and 0.001% Bitrex
E/E 99.8 to 100.0 % v/v (calculated)