2-Nitroimidazol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

187570010
ACRO187570010EA 266 EUR
ACRO187570010
2-Nitroimidazol 98%
2-Nitroimidazol
Formel: C₃H₃N₃O₂
Schmelzpunkt: 287 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005185
CAS-Nummer: 527-73-1
EINECS: 208-425-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00923

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light yellow to khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 % (on dry substance)
Residue after ignition ≤0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR