cis-1,4-Dichlor-2-buten 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
187600250
ACRO187600250EA 71 EUR
ACRO187600250
cis-1,4-Dichlor-2-buten 95%
cis-1,4-Dichlor-2-buten
Formel: C₄H₆Cl₂
Molecular Weight: 125 g/mol
Siedepunkt: 152 °C (758 mmHg)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 1,18 g/cm³
Flammpunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00062950
CAS-Nummer: 1476-11-5
EINECS: 216-021-5
UN: 3489
ADR: 6.1,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4884 to 1.4914 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %