(4-Biphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Biphenylacetic acid
188150250
188150100
ACRO188150250EA
100
EUR
ACRO188150250
ACRO188150100
(4-Biphenyl)essigsäure 98%
(4-Biphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₅C₆H₅)CH₂COOH Molecular Weight: 212.25 g/mol Siedepunkt: 365 Schmelzpunkt: 156…160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004351 CAS-Nummer: 5728-52-9 EINECS: 227-233-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,03979 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 158 to 165 °C |
Titration with TBAH | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...