(4-Biphenyl)essigsäure 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Biphenylacetic acid

188150250 188150100
ACRO188150250EA 100 EUR
ACRO188150250 ACRO188150100
(4-Biphenyl)essigsäure 98%
(4-Biphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₅C₆H₅)CH₂COOH
Molecular Weight: 212.25 g/mol
Siedepunkt: 365
Schmelzpunkt: 156…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004351
CAS-Nummer: 5728-52-9
EINECS: 227-233-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03979

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 165 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR