2,2-Diphenylethanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
188220020 188220100
ACRO188220020EA 29.4 EUR
ACRO188220020 ACRO188220100
2,2-Diphenylethanol 97%
2,2-Diphenylethanol
Formel: C₁₄H₁₄O
Siedepunkt: 160…162 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004729
CAS-Nummer: 1883-32-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥96.0 %