2,6-Difluoranilin 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2,6-Difluorphenylamin

188270050 188270250 188271000
ACRO188270050EA 31.6 EUR
ACRO188270050 ACRO188270250 ACRO188271000
2,6-Difluoranilin 97%
2,6-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Molecular Weight: 129.11 g/mol
Siedepunkt: 51…52 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.199 g/cm³
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007655
CAS-Nummer: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
UN: 1992
ADR: 3 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR