α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

188450050 188450250
ACRO188450050EA 34.7 EUR
ACRO188450050 ACRO188450250
α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure 98%
α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₅F₃O₂
Siedepunkt: 247 °C (753 mmHg)
Schmelzpunkt: 107…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002476
CAS-Nummer: 433-97-6
EINECS: 207-093-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR