4-Morpholinoanilin 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(4-Morpholinyl)aniline
188650050
188650250
ACRO188650050EA
43.1
EUR
ACRO188650050
ACRO188650250
4-Morpholinoanilin 98+%
4-Morpholinoanilin
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O Molecular Weight: 178.23 g/mol Schmelzpunkt: 130…131 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006169 CAS-Nummer: 2524-67-6 EINECS: 219-760-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown to purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 128 to 132 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.0 % |