Homoveratrylalkohol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Homoveratryl Alcohol, 3,4-Dimethoxyphenethyl alcohol, 3,4-Dimethoxybenzeneethanol, 3,4-Dimethoxyphenethyl Alcohol
189000100
ACRO189000100EA 57.6 EUR
ACRO189000100
Homoveratrylalkohol 98%
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
CAS No.: 7417-21-2
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Molecular Weight: 182,22 g/mol
Siedepunkt: 172…174 °C (17 mmHg)
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002894
CAS-Nummer: 7417-21-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %
UV at 270 nm A: ≤0.1
Titration with NaOH ≤99.75 %