ω-Brom-2,4-dimethoxyacetophenon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Dimethoxyphenacylbromid, 2-Brom-2',4'-dimethoxyacetophenon, α-Brom-2,4-dimethoxyacetophenon, 2-Brom-1-(2,4-dimethoxyphenyl)ethan-1-on
190010010
ACRO190010010EA 76.3 EUR
ACRO190010010
ω-Brom-2,4-dimethoxyacetophenon 98%
ω-Brom-2,4-dimethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₁BrO₃
Molecular Weight: 259,1 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 101…105 °C
MDL: MFCD00000197
CAS-Nummer: 60965-26-6
EINECS: 262-542-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 105 °C
GC ≥97.5 %