1-Bromoctadecan 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
n-Octadecylbromid
190021000
190025000
190020025
ACRO190021000EA
30.4
EUR
ACRO190021000
ACRO190025000
ACRO190020025
1-Bromoctadecan 96%
1-Bromoctadecan
Formel:
BrH₂C(CH₂)₁₆CH₃ Molecular Weight: 333.4 g/mol |
MDL:
MFCD00000231 CAS-Nummer: 112-89-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Fused solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 25 to 31 °C |
GC | ≥95 % |