Aluminiumoxid, sauer Brockmann Grade I 50-200 µm, 90A für die Chromatographie

Lieferant: Thermo Scientific

190400010
ACRO190400010EA 131 EUR
ACRO190400010
Aluminiumoxid, sauer Brockmann Grade I 50-200 µm, 90A für die Chromatographie
Aluminiumoxid saures

  • Inorganic

Formel: Al₂O₃
Molecular Weight: 101,96 g/mol
Siedepunkt: 2980 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 2030 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Particle size ≤5 % (> 200 um)
Specific surface area 90 to 170 m²/g, N2 adsorp
pH 4.2 to 4.8

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR