Chrom(III)chlorid, wasserfrei 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

190470250 190470050 190471000
ACRO190470250EA 72.5 EUR
ACRO190470250 ACRO190470050 ACRO190471000
Chrom(III)chlorid, wasserfrei 99%
Chrom(III)chlorid
Formel: Cl₃Cr
Schmelzpunkt: 1152 °C
Dichte: 2,8 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010948
CAS-Nummer: 10025-73-7
UN: 3260
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Purple Glistening powder or flakes
Assay ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR