Magnesium 99.9+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Drehspäne

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

191080025 191085000 191080100
ACRO191080025EA 151 EUR
ACRO191080025 ACRO191085000 ACRO191080100
Magnesium 99.9+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Drehspäne
Magnesium
Formel: Mg
Schmelzpunkt: 651 °C
Flammpunkt: 500 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Silver white Turnings
Assay ≥99.90 %
Total trace metal impurities ≤0.10 % (metals sought for: Si, Mn, Cu, Al, Fe, Pb, Ni, Sn)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR