Rhodamin 6G, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 9-[2-(Ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthyliumchlorid
191410500
ACRO191410500EA 54.5 EUR
ACRO191410500
Rhodamin 6G, rein
Rhodamin 6G
Formel: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Molecular Weight: 479.02 g/mol
Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 229.4 °C
MDL: MFCD00012665
CAS-Nummer: 989-38-8
EINECS: 213-584-9
UN: 2811
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies